Learn More
Koffein, TRC
Artikelnummer. 17981405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17981405 5 g 5 Gramm
17943125 1 g 1 Gramm
17931055 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17981405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC0801005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-08-2
Summenformel C8 H10 N4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
Synonym Caffeine (8CI), 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 1,3,7-Trimethyl-7H-purine-2,6-dione, 1,3,7-Trimethylxanthine, 7-Methyltheophylline, Alert-Pep, Asia migrine, Cafalgine, Cafeina, Caffedrine, Caffein, Cafipel, DHCplus, Dasin, Diurex, Durvitan, Guaranine, Koffein, Mateina, Methyltheobromine, Midron extra, Miudol, NSC 5036, New Cetamol, No-Doz, Palergot-C, Phensal, Refresh'n, Shape Plus, Stay Alert, Stim, Synalgos, Thein, Theine, Tri-Aqua, Vivarin, Wigraine
IUPAC-Name 1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Formelmasse 194.0804
Reinheit (%) >95%