Learn More
Koffein, Lipomed
Artikelnummer. 30459380
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459380 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459380 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMCAF131FB100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Caffeine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeine
CAS 58-08-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Caffeine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H10 N4 O2
Synonym Caffeine, Theophylline-Ethylenediamine Imp. A (EP), Pentoxifylline Imp. F (EP), Dimenhydrinate Imp. C (EP), Theophylline Imp. A (EP), Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n, Refresh'n
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
IUPAC-Name 1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
Menge 100 mg
Formelmasse 194,0804 g/mol