Learn More
Koffein, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10263800 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10263800 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10263800 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/0800/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 58-08-2
Schmelzpunkt 234°C
Farbe Weiß
pH 5.5 to 6.5
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C8H10N4O2
MDL-Nummer 5758
Menge 100 g
Formelmasse 194.19g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Caffeine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /