Learn More
Coffein Citratsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15741779 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15741779 100 g 100 Gramm
15731779 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15741779 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461721000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Koffein, Citrat, ACROS Organics, Menge:100g, Schmelzpunkt:159,0 bis 161,0 °C, Molekulargewicht:386,31, CAS:69-22-7, Formelgewicht:386,31, Gesundheitsgefahr 1:GHS-Signalwort:Achtung, Gesundheitsgefahr 2:GHS-H-Hinweis Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-22-7
Summenformel C14H18N4O9
Molekulargewicht (g/mol) 386.32
MDL-Nummer MFCD00044986
InChI-Schlüssel RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
PubChem CID 6241
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure;1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeine, citrated
Schmelzpunkt 159.0°C to 161.0°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: slightly soluble in dmso and methanol
Formelmasse 386.31