missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Koffeincitrat, TRC

Artikelnummer. 17920815
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17920815 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17920815 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC0801152.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 69-22-7
Summenformel C8 H10 N4 O2 . C6 H8 O7
Molekulargewicht (g/mol) 386.31
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, Caffeine Citrate, Caffeine citrate (6CI), Caffeine, citrate (1:1) (7CI,8CI), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-, mixt. contg. (9CI), Citrated caffeine
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure;1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Caffeine Citrate
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N4O2.C6H8O7/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4H,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Formelmasse 386.1074
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.