Learn More
Koffein-Citrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11431346 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11431346 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11431346 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0520481880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 CHF
    258.29 CHF / 100 Gramm
    Sparen 13.71 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coffeincitrat
CAS 69-22-7
Summenformel C14H18N4O9
MDL-Nummer MFCD00044986
Menge 100 g
Synonym Coffeincitrat, Zitrat-Koffein, Coffeincitrat 1:1, Zitronensäure, Präparat mit Koffein 1:1, 1,2,3-Propantricarbonsäure, 2-Hydroxy-, Mixt. mit 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-Purin-2,6-Dion, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
InChI-Schlüssel RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure;1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 386.32
PubChem CID 6241
Formelmasse 386.32