Learn More
Koffeincitrat Mikromol™
Artikelnummer. 17932366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17932366 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17932366 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1851.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Coffeincitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeine Citrate
CAS 69-22-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Caffeine Citrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H10 N4 O2 . C6 H8 O7
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, Caffeine Citrate, Caffeine citrate (6CI), Caffeine, citrate (1:1) (7CI,8CI), 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-, mixt. contg. (9CI), Citrated caffeine
InChI-Formel InChI=1S/C8H10N4O2.C6H8O7/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4H,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
SMILES CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarbonsäure;1,3,7-Trimethylpurin-2,6-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 386.31
Menge 250 mg
Formelmasse 386,1074 g/mol