Learn More
Syndecan-2/CD362 Antibody (305515R), mFluor Violet 500 SE, R&D Systems™
Code produit 18621730 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621730 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18621730 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB2965RMFV500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.77 CHF
    763.35 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 127.42 CHF
    14% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
Syndecan-2/CD362 Monoclonal specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Syndecan-2/CD362
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 305515R
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Dilution Flow Cytometry
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD362 antigen, fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-2/CD362, Glu19-Gly144, Accession # AAH49836
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Extracellular Matrix
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6383
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.