Learn More
Koffein, wasserfrei, 99,7 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436015 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11436015 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11436015 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215011490
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 58-08-2
Summenformel C8H10N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00005758
InChI-Schlüssel RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caffeine, 1,3,7-trimethylxanthine, guaranine, thein, cafeina, methyltheobromine, koffein, mateina, theine, alert-pep
PubChem CID 2519
ChEBI CHEBI:27732
IUPAC-Name 1,3,7-trimethyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purin-2,6-dion
SMILES CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Specifications
Chemischer Name oder Material Caffeine
Farbe Weiß
Dichte 1.23g/mL
Prozentgehaltsbereich 0.997
Menge 500 g
Formelmasse 194.2
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Koffein
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.