Learn More
Koffeinsäure, TRC
Artikelnummer. 17944785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17944785 50 mg 50 Milligramm
17971955 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17944785 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC08000050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 331-39-5
Summenformel C9 H8 O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
Synonym Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, Caffeic acid, DHCA, NSC 57197, NSC 623438
IUPAC-Name 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)prop-2-Enosäure
SMILES OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caffeic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)
Formelmasse 180.0423
Reinheit (%) >95%