missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Koffeinsäure 3-Beta-D-Glucuronid, TRC

Artikelnummer. 30006186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30006186 1 mg 1 Milligramm
30009974 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006186 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC0800151MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1093679-73-2
Summenformel C15H16O10
Molekulargewicht (g/mol) 356.28
Synonym 5-[(1E)-2-Carboxyethenyl]-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
IUPAC-Name (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[5-[(E)-2-Carboxyethenyl]-2-Hydroxyphenoxy]-3,4,5-Trihydroxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)OC2C(C(C(C(O2)C(=O)O)O)O)O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Caffeic Acid 3-Beta-D-Glucuronide
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H16O10/c16-7-3-1-6(2-4-9(17)18)5-8(7)24-15-12(21)10(19)11(20)13(25-15)14(22)23/h1-5,10-13,15-16,19-21H,(H,17,18)(H,22,23)/b4-2+/t10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1
Formelmasse 356.074
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.