missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caesiumchlorid, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Spezifikation
Siedepunkt | 1290°C |
Schmelzpunkt | 646°C |
Farbe | Weiß |
pH | 5 to 9 |
Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
Menge | 25 g |
Formelmasse | 168.36g/mol |
Verpackung | Pulver im Kunststoffgefäß |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'