missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Caesiumchlorid, 99+ %, reinst, SLR, Fisher Chemical

Catalog Number 10203710
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
caesium(1+) chloride
[Cl-].[Cs+]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7647-17-8
ClCs
168.36
MFCD00010955
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
caesium(1+) chloride
[Cl-].[Cs+]
Siedepunkt 1290°C
Schmelzpunkt 646°C
Farbe Weiß
pH 5 to 9
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 100 g
Formelmasse 168.36g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'