Learn More
Cäsiumchlorid, 99,5+%, zertifiziert AR zur Analyse Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10785321 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10785321 250 g 250 Gramm
10775321 25 g 25 Gramm
10213710 100 g 100 Gramm
10588030 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10785321 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/0680/50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CLCs, CAS-Nummer 7647-17-8, 1 kg, 1290 °C, weiß, 168,36 g/mol, 646 °C, 10955, Kunststoffpulverbehälter, 5 bis 9, Pulver, massiv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-Name Cäsium(1+)-Chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spezifikation
Siedepunkt 1290 °C
Schmelzpunkt 646 °C
Farbe Weiß
pH 5 bis 9
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 168,36 g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cesium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.