Learn More
Cadmiumtellurid, schwarzer polykristalliner Klumpen, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824649
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11377917
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014365.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-25-8
Summenformel CdTe
Molekulargewicht (g/mol) 240.01
MDL-Nummer MFCD00015998
InChI-Schlüssel RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC-Name Telluroxocadmium
SMILES [Cd]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium telluride
Schmelzpunkt 1041°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Polykristalliner Klumpen
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% (Metals basis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 240
Geruch Odorless
Dichte 6.2