Learn More
Cadmiumtellurid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15422277 25 g Glasflasche 25 Gramm
15402277 1 g Kunststoffflasche 1 Gramm
15412277 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045457.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird zur Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-25-8
Summenformel CdTe
Molekulargewicht (g/mol) 240.01
MDL-Nummer MFCD00015998
InChI-Schlüssel RPPBZEBXAAZZJH-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium telluride, irtran 6, cadmium monotelluride, unii-stg188wo13, cadmiumtellurid, irtran-6, cadmium telluride metals basis, cadmium telluride trace metals basis
PubChem CID 91501
IUPAC-Name Telluroxocadmium
SMILES [Cd]=[Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium telluride
Schmelzpunkt 1041°C
Physikalische Form Polykristalline Stücke 6 mm und kleiner
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 6.2
Dichte 6.2
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 240
Reinheit (%) 99.999%