Learn More
Cadmiumsulfathydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Description
Cadmium sulfate hydrate is used for formulating screens or for optimization. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Cadmiumsulfat-Hydrat wird zur Formulierung von Bildschirmen oder zur Optimierung verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1130 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Cadmiumsulfat-Hydrat wird zur Formulierung von Bildschirmen oder zur Optimierung verwendet. Es wird auch als pharmazeutische Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1130 g/l).
Hinweise
Kühl und trocken in gut verschlossenen Behältern lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Cadmium sulfate hydrate |
| Schmelzpunkt | 41.5°C (trans pt) |
| Menge | 2500 g |
| UN-Nummer | UN2570 |
| Merck Index | 14,1627 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1130g/L ). |
| Formelmasse | 208.46 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Brechungsindex | 1.565 |
| Show More |