Learn More
Cadmiumsulfat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10754941 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10754941 100 g 100 Gramm
10610331 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10754941 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/0480/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-84-3
Summenformel CdH2O5S
Molekulargewicht (g/mol) 226.49
MDL-Nummer 2253000
InChI-Schlüssel VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Cadmium(2+)-Hydratsulfat
SMILES O.[Cd++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 41°C
Farbe Weiß
pH 4.5 to 6.0
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Formelmasse 769.51g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmiumsulfat Octahadrat
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.