Learn More
Cadmiumsulfat, ≥ 99 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-45981 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10217120
Marke: Thermo Scientific Acros 270565000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10124-36-4 | CdO4S | 208.46 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10124-36-4
Summenformel CdO4S
Molekulargewicht (g/mol) 208.46
MDL-Nummer MFCD00010923
InChI-Schlüssel QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
PubChem CID 24962
ChEBI CHEBI:50292
IUPAC-Name Cadmium(2+);Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium sulfate
Schmelzpunkt 1000.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 3.5 to 6.0 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Complexometry)
Strukturformel CdSO4
Merck Index 15, 1632
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
Formelmasse 208.46
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.