Learn More
Cadmiumsulfat 8/3-Hydrat, puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120274 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15681890
Marke: Honeywell-Fluka 2092025G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (Berechn. basiert auf CdSO4 ·8/3H2O, KT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-84-3
MDL-Nummer MFCD02253000
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmiumsulfat8/3-Hydrat
Schmelzpunkt 41.5 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 25 g
Strukturformel CdSO4 · 8/3H2O
UN-Nummer UN2570
Formelmasse 256.57 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (Berechn. basiert auf CdSO4 · 8/3 H2O, KT)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 3.09 g/cu.cm