Learn More
Cadmiumsulfat 8/3-Hydrat, puriss. p.a., ACS-Reagenz, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15691890 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15691890 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15681890 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15671890 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15691890 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 20920500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (Berechn. basiert auf CdSO4 ·8/3H2O, KT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-84-3
MDL-Nummer MFCD02253000
Specifications
Chemischer Name oder Material Cadmiumsulfat8/3-Hydrat
Schmelzpunkt 41.5 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel CdSO4 · 8/3H2O
UN-Nummer UN2570
Formelmasse 256.57 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (Berechn. basiert auf CdSO4 · 8/3 H2O, KT)
Güte ACS/puriss. P. A
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 3.09 g/cu.cm