Learn More
Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071769 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15651070 500 g 500 Gramm
15641070 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15651070 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 11720500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss.,≥98% (complexometric)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-84-3
MDL-Nummer MFCD02253000
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium Sulfate 8/3-Hydrate
Menge 500 g
Strukturformel CdSO4 · 8/3H2O
UN-Nummer 2570
Formelmasse 256.57g/mol
Reinheit (%) ≥98% (complexometric)
Güte puriss.