Learn More
Cadmium-Standardlösung, für AAS, 1 mg/ml Cd in 0.5 N HNO3, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10501071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10501071 100 ml 100 Milliliter
10782811 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10501071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 195871000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.05 CHF
    27.65 CHF / 100 Milliliter
    Sparen 3.40 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 10022-68-1 | CdH2N2O6 | 238.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Atomadsorptionsspektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium standard solution
Namenshinweis 1 mg/ml Cd in 0.5N HNO3
Verpackung Kunststoffflasche
CAS 10022-68-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Dichte 1.0120g/mL
Relative Dichte 1.012
Physikalische Form Lösung
Summenformel CdH2N2O6
Konzentration 997 to 1003 μg/mL of Cd(2+) in 0.5N HNO3 (20°C)
MDL-Nummer MFCD00149626
Merck Index 15, 1627
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: löslich.
InChI-Schlüssel IZIPRBSCGMISKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Cd++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
IUPAC-Name cadmium(2+) bis(nitric acid)
Molekulargewicht (g/mol) 238.44
PubChem CID 56924536
Menge 100 ml
ChEBI CHEBI:86156
Formelmasse 308.48
Güte AAS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium atomic absorption standard solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.