Learn More
Cadmiumselenid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofffläschchen
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cadmium selenide |
| Schmelzpunkt | >1350°C |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 2 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Formelmasse | 191.36 |
| Reinheit (%) | 99.995% |
| Verpackung | Kunststofffläschchen |
| Relative Dichte | 5.81 |