Learn More
Cadmiumselenid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11351708
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofffläschchen
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11351708
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011057.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Wird als N-förmiger Halbleiter verwendet und seine Nanopartikel werden in Laserdioden, opto-elektronischen Geräten, Nanosensoren, für biomedizinische Bildgebung und in hocheffizienten Solarzellen eingesetzt. Da es für Infrarotlicht transparent ist, findet es Anwendung in Photoresistoren und Fenstern für Geräte, die IR-Licht verwenden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-24-7
Summenformel CdSe
Molekulargewicht (g/mol) 191.39
MDL-Nummer MFCD00010917
InChI-Schlüssel AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
PubChem CID 14784
ChEBI CHEBI:50834
IUPAC-Name Selenoxocadmium
SMILES [Se]=[Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium selenide
Schmelzpunkt >1350°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 191.36
Reinheit (%) 99.995%
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 5.81