Learn More
Cadmiumpulver, -325 Mesh, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048900
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11341988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011891.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kadmiumpulver, 99,5 %, Cd, CAS-Nummer-7440-43-9, ccris 112, unii-00bh33gngh, Verbindungen, Cadmium, elementar, Cadmium und Verbindungen, 00bh33gngh, Kadmium, Kadmium deutsch, kolloidal, hsdb 282, 500 g, (Metallbasis), CHEBI:22977, Silber-Weiß
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-43-9
Summenformel Cd
Molekulargewicht (g/mol) 112.41
MDL-Nummer MFCD00010914
InChI-Schlüssel BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC-Name Cadmium
SMILES [Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium powder
Farbe Silberfarben bis weiß
Menge 10 g
Netzgröße −325 Mesh
Form Fest
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3179
Reinheit (%) 99.5%