Learn More
Cadmiumphosphat (Ortho), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11309347 50 g 50 Gramm
11319347 10 g 10 Gramm
11399337 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309347 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040201.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13847-17-1 | Molecular Formula: Cd3O8P2 | Molecular Weight: 527.182 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13847-17-1
Summenformel Cd3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 527.182
MDL-Nummer MFCD00049414
InChI-Schlüssel NRGIRRZWCDKDMV-UHFFFAOYSA-H
Synonym cadmium phosphate, cadmium orthophosphate, tricadmium diphosphate, cadmium ii phosphate, tricadmium bis phosphate, cadmium phosphte cd3 po4 2, cadmium phosphate ortho, phosphoric acid, cadmium salt 2:3, acmc-20alja, cadmium 2+ diphosphate
PubChem CID 26060
IUPAC-Name Cadmium(2+);diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cd+2].[Cd+2].[Cd+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium phosphate (ortho)
Schmelzpunkt ∼1500°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
UN-Nummer UN2570
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
Formelmasse 527.14
Reinheit (%) 99%