Learn More
Cadmiumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30339667
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339667 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339667 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC0590005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium Chloride
CAS 10108-64-2
Summenformel CdCl2
Menge 5 g
Synonym Cadmium Dichloride, Dichlorocadmium, NSC 51148
InChI-Formel InChI=1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES Cl[Cd]Cl
IUPAC-Name Dichlorcadmium
Molekulargewicht (g/mol) 183.32
Formelmasse 183.8411