Learn More
Cadmiumchlorid-Hydrat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343597
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343597 25 g 25 Gramm
11333597 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 020129.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 654054-66-7 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Cadmium chloride hydrate is used in laboratory chemicals and manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 654054-66-7
Summenformel CdCl2
Molekulargewicht (g/mol) 183.31
MDL-Nummer MFCD00149627
InChI-Schlüssel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, ultra dry, cdcl2.h2o, cadmium chloride hydrate, cadmium chloride 1-hydrate, cadmium chloride hydrate, puratronic, cadmium chloride monohydrate, puriss, cadmium chloride hydrate trace metals basis
PubChem CID 16211517
IUPAC-Name Cadmiumdichlorid,hydrat
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium chloride hydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1617
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 183.32 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Brechungsindex 1.6513
Empfindlichkeit Hygroskopisch