Learn More
Cadmiumchlorid, Honeywell
Artikelnummer. 15601880 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15601880
Marke: Honeywell Research Chemicals 20899100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., wasserfrei, ≥ 99.0 %
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10108-64-2
Summenformel CdCl2
Molekulargewicht (g/mol) 183.31
MDL-Nummer MFCD00010916
InChI-Schlüssel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cadmiumchlorid, Cadmiumdichlorid, Caswell Nr. 135, Cadmium-II-chlorid, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC-Name Dichlorcadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmiumchlorid
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 100 g
UN-Nummer 2570
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich 457 g/l bei 20 °C
Formelmasse 183.32 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte Puriss. p.a.
Dampfdruck 10 mmHg (656 °C)
Dichte Vapor Density: 6.3 (vs air)