Learn More
Cadmiumchlorid Hemi(Pentahydrat), 79.5 bis 81.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. p-7120272 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15642420
Marke: Honeywell-Fluka 239208100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 79.5 - 81.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-78-5
MDL-Nummer MFCD00799071
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmiumchlorid Hemi(Pentahydrat)
Menge 100 g
Strukturformel CdCl2·21/2H2O
UN-Nummer UN2570
Formelmasse 228.36 mol
Reinheit (%) 79.5 bis 81.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 10 mmHg (656 °C)
Dichte 3.327 g/cm3