Learn More
Cadmiumchlorid Hemi(Pentahydrat), 79.5 bis 81.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka ™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly Bottle
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Cadmiumchlorid Hemi(Pentahydrat) |
Menge | 500 g |
Strukturformel | CdCl2·21/2H2O |
UN-Nummer | UN2570 |
Formelmasse | 228.36 mol |
Reinheit (%) | 79.5 bis 81.0 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Verpackung | Poly-Flasche |
Dampfdruck | 10 mmHg (656 °C) |
Dichte | 3.327 g/cm3 |