Learn More
Cadmiumchlorid, ACS-Reagenz, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10412271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10412271 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10682145 5 g Glasflasche 5 Gramm
10269843 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10412271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 315271000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10108-64-2 | CdCl2 | 183.31 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10108-64-2
Summenformel CdCl2
Molekulargewicht (g/mol) 183.31
MDL-Nummer MFCD00010916
InChI-Schlüssel YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
PubChem CID 24947
ChEBI CHEBI:35456
IUPAC-Name Dichlorcadmium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cd++]
Spezifikation
Siedepunkt 960.0°C
Chemischer Name oder Material Cadmium chloride
Schmelzpunkt 568.0°C
Namenshinweis Anhydrous, For analysis ACS
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Strukturformel CdCl2
Fieser 04,485
Merck Index 15,1622
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol and ethanol, practically insoluble in ether
Formelmasse 183.31
Reinheit (%) ≥99.0%
Güte ACS-Reagenz