Learn More
Cadmiumchlorid, 2.5-Hydrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cadmiumchlorid |
| Namenshinweis | 2.5-Hydrat |
| CAS | 7790-78-5 |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | CdCl22.5H2O |
| Formelmasse | 228.35 |
| Güte | BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Relative Dichte | 1 l = 3.33 kg |