Learn More
Cadmiumcarbonat, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cadmium carbonate |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver/Klumpen |
| Menge | 100 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.99% |
| Formelmasse | 172.42 |
| Geruch | Odorless |
| Aussehen | White powder/lumps |