Learn More
Cadmiumcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022858
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11462478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15812.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 513-78-0 | CCdO3 | 172.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 513-78-0
Summenformel CCdO3
Molekulargewicht (g/mol) 172.42
MDL-Nummer MFCD00010918
InChI-Schlüssel GKDXQAKPHKQZSC-UHFFFAOYSA-L
Synonym cadmium carbonate, mikrokalcit, otavite, kalcit, supermikrokalcit, carbonic acid, cadmium salt 1:1, cadmium monocarbonate, chemcarb cdco3, caswell no. 134a, unii-616zvs3bly
PubChem CID 10564
SMILES [Cd++].[O-]C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium carbonate
Schmelzpunkt 500°C (decomposition)
Menge 50 g
UN-Nummer UN2570
Merck Index 14,1616
IUPAC-Name Cadmium(2+)carbonat
Formelmasse 172.42
Reinheit (%) 97%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.26