Learn More
Cadmiumarsenid, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398087 10 g 10 Gramm
11308097 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11398087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022773.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 12006-15-4 | Molecular Formula: As2Cd3 | Molecular Weight: 487.085 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12006-15-4
Summenformel As2Cd3
Molekulargewicht (g/mol) 487.085
MDL-Nummer MFCD00049723
InChI-Schlüssel FSIONULHYUVFFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym cadmium arsenide
PubChem CID 6391215
SMILES [As]=[Cd].[As]=[Cd].[Cd]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium arsenide
Farbe Grau
Physikalische Form Klümpchen
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 3.031 g/mL
Strukturformel Cd3As2
UN-Nummer UN1557
Löslichkeitsinformationen Soluble in HNO3(nitric acid).
Formelmasse 487.04
Reinheit (%) 99%