Learn More
Cadmiumacetat-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15279666 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 15279666
Marke: Thermo Scientific Acros 212310010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5743-04-4 | C4H6CdO4·2H2O | 266.52 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5743-04-4
Summenformel C4H6CdO4·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 266.52
InChI-Schlüssel AUIZLSZEDUYGDE-UHFFFAOYSA-L
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cadmium acetate dihydrate
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel (CH3CO2)2Cd·2H2O
Merck Index 10,1584
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 266.52
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verlust bei Trocknung 12.5% to 14.5%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cadmium acetate dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.