Learn More
Brady™ B-7425 Polypropylen-Laboretiketten
Artikelnummer. 16833493 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
6,4 m x 9,53 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16833493 6,4 m x 9,53 mm 1 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16833493 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 121014
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das B-7425-Polypropylenmaterial verfügt über einen permanenten Acrylkleber, um das Klebeband an Oberflächen in Autoklaven-, Gefrier- und flüssigen Stickstoffumgebungen zu halten
Hervorragend für die Laboridentifikation einschließlich Fläschchen, Objektträgern und Reagenzgläser. Flachprofiliges Klebeband haftet an glatten, rauen oder pulverbeschichteten Oberflächen sowie an unregelmäßigen Oberflächen oder Oberflächen mit geringer Oberflächenenergie. Permanenter Acrylkleber und eine Polyamidbeschichtung, diese Etiketten werden in schwarzem Text auf weißem Hintergrund mit matter Oberfläche gedruckt. Die All-in-One-Kartusche beinhaltet Band- und Etikettenversorgung. Hergestellt aus einem langlebigen Polypropylenmaterial ist dies eine kostengünstige Lösung zur Identifizierung von Fläschchen, Tuben und anderen Probenbehältern vor dem Einfrieren.
  • Größe: 9,53 mm x 6,4 m
  • Farbe: Schwarz auf Weiß
  • Brady Material: B-7425 Polypropylen
  • Druckerkompatibilität: BMP21-PLUS, BMP2
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Klebstofftyp Acryl
Farbe Schwarz/Weiß
Ausführung Matt
Format Kontinuierlich
Material Polypropylen
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Komponenten und Geräten; Elektrische Beschriftung; Anlagenidentifikation; Bodenmarkierung; Laborkennzeichnung; Lean- und 5S-Kennzeichnung; Rohr- und Ventilkennzeichnung; Lagermarkierung; Temperaturkennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M210; M210-LAB; M211; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; IDPAL; LABPAL
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -80 °C
Modell M21-375-7425
Anzahl pro Packung 1 Band / Box
Menge 1
Größe 9.53 mm (W) x 6.40 m (L)
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -112 bis 158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -80 bis 70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in
Dicke (metrisch) 0.102 mm
Abmessungen (L x B) 6,4 m x 9,53 mm
Länge (metrisch) 6.40 m
Breite (angloamerikanisch) 0,375 in.
Breite (metrisch) 9.53 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 9.53 mm
Alternate Part Number M21-375-7425