missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cadherin-13 Antibody (392411) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB3264JF585
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cadherin-13 Monoclonal antibody specifically detects Cadherin-13 in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,CyTOF
Spezifikation
| Cadherin-13 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| cadherin 13, H-cadherin (heart), cadherin-13, CDHHT-cadherin, H-cadherin, Heart cadherin, heart-cadherin, P105, T-cad, Truncated cadherin, truncated-cadherin | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Cadherin-13, Glu23-Ala692, Accession # P55290 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 1012 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, CyTOF | |
| 392411 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur