Learn More
Cadence Science™ Wiederverwendbare Nadeln für die Tierfütterung:Neugeborenes
Code produit. p-21820
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel:
0,049 in.
Gauge:
24G.
Länge (angloamerikanisch):
1 in.
missing translation for 'unitSize'
12 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15669540
missing translation for 'mfr': Cadence Science™ 7900
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
Präzise zusammengesetzte Edelstahl-Dosiernadeln sind ideal für die Fütterung und Dosierung
Für Neugeborene.
  • Für die Intubation von Labortieren
  • Gerade, gebogene Schlauchform
  • Viele Standardgrößen erhältlich, von klein bis groß
  • Gerade
  • Autoklavierbar
Nadeln für Neugeborene
  • Für neugeborene Mäuse und Ratten
  • Für Tiere bis zu 0,7 oz. (20 g)
Spécification
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Gerade Nadel für Tierfütterung
Material Edelstahl
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neugeborene Mäuse und Ratten, ideal für Fütterung und Dosierung
Gauge 24G.
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 0,254 cm
Durchmesser (angloamerikanisch) Kugel 0,049 in.
Durchmesser (metrisch) Kugel 0,013 cm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis