Learn More
Kadoylsäure, Natriumsalz Trihydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-81650
Click to view available options
Menge:
10g
25 g
100g
500g
Verpackung:
Glasflasche
6131-99-3
C2H12AsNaO5
214.024
MFCD00149079
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
23679059
Natrium;Dimethylarsinat;Trihydrat
C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
6131-99-3
C2H12AsNaO5
214.024
MFCD00149079
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
sodium cacodylate trihydrate, unii-r7a6nc7ygy, cacodylic acid sodium salt trihydrate, r7a6nc7ygy, dimethylarsonic acid sodium salt, cacodylic acid, sodium salt trihydrate, sodium dimethylarsinic acid trihydrate, dimethylarsenic acid sodium salt trihydrate, dimethylarsinic acid sodium salt trihydrate, hydroxydimethylarsine oxide sodium salt trihydrate
23679059
Natrium;Dimethylarsinat;Trihydrat
C[As](=O)(C)[O-].O.O.O.[Na+]
Cacodylsäure, Natriumsalz-Trihydrat (CAS-Nr. 6131-99-3), kommt in der Forschung häufig als Puffermittel in der Elektronenmikroskopie zum Einsatz.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
  • Cacodylsäure-Natriumsalz-Trihydrat ist einer der wichtigsten methylierten Metaboliten der von den meisten Tieren aufgenommenen Arsenverbindungen.
  • In In-vivo-Experimenten mit einem Rattenmodell wurde gezeigt, dass Cacodylsäure-Natriumsalz-Trihydrat die Krebsbildung in Niere, Blase, Schilddrüse und Leber fördert.
Anwendungen
  • Cacodylsäure-Natriumsalz-Trihydrat wird in der Forschung als Puffer bei der Vorbereitung und Fixierung biologischer Proben für die Übertragung in der Elektronenmikroskopie verwendet.
  • Es kommt in Puffern für die Formulierung und Optimierung von Bildschirmen zum Einsatz.
  • In chemischen Experimenten dient diese Verbindung zum Einführen von Arsen in Proteine für die anomale Diffraktionsphase mit einer Wellenlänge in Kristallographieverfahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Cacodylic acid, sodium salt trihydrate
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (CH3)2As(O)ONa·3H2O
Merck Index 15, 8730
Formelmasse 214.03
Reinheit (%) ≥97.5%
Güte Rein
Menge 10g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver