Learn More
Cabozantinib (S)-Malat, Mikromol™
Artikelnummer. 18072730
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18072730 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18072730 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3947.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Cabozantinib (S)-Malat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cabozantinib (S)-Malate
CAS 1140909-48-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Cabozantinib (S)-Malate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C28 H24 F N3 O5 . C4 H6 O5
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2S)-, compd. with N-[4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide (1:1), Cabozantinib S-malate, Cabozantinib s-malate, Cometriq, XL 184, Cabozantinib L-malate salt, Cabozantinib (S)-malate
InChI-Formel InChI=1S/C28H24FN3O5.C4H6O5/c1-35-24-15-21-22(16-25(24)36-2)30-14-11-23(21)37-20-9-7-19(8-10-20)32-27(34)28(12-13-28)26(33)31-18-5-3-17(29)4-6-18;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,31,33)(H,32,34);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;2-/m.0/s1
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)Nc5ccc(F)cc5)cc3)c2cc1OC.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 1-N-[4-(6,7-Dimethoxychinolin-4-yl)oxyphenyl]-1-N'-(4-fluorphenyl)cyclopropan-1,1-dicarboxamid; (2S)-2-Hydroxybutandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 635.59
Menge 250 mg
Formelmasse 635,1915 g/mol