missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cabozantinib L-Malatsalz, TRC

Artikelnummer. 18073740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18073740 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18073740 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC05150010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1140909-48-3
Summenformel C28 H24 F N3 O5 . C4 H6 O5
Molekulargewicht (g/mol) 635.59
Synonym Butanedioic acid, 2-hydroxy-, (2S)-, compd. with N-[4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]-N'-(4-fluorophenyl)-1,1-cyclopropanedicarboxamide (1:1), Cabozantinib S-malate, Cabozantinib s-malate, Cometriq, XL 184, Cabozantinib L-malate salt, Cabozantinib (S)-malate
IUPAC-Name 1-N-[4-(6,7-Dimethoxychinolin-4-yl)Oxyphenyl]-1-N'-(4-Fluorophenyl)Cyclopropan-1,1-Dicarboxamid; (2S)-2-Hydroxybutanedioinsäure
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)C4(CC4)C(=O)Nc5ccc(F)cc5)cc3)c2cc1OC.O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Chemischer Name oder Material Cabozantinib (S)-Malate
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C28H24FN3O5.C4H6O5/c1-35-24-15-21-22(16-25(24)36-2)30-14-11-23(21)37-20-9-7-19(8-10-20)32-27(34)28(12-13-28)26(33)31-18-5-3-17(29)4-6-18;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h3-11,14-16H,12-13H2,1-2H3,(H,31,33)(H,32,34);2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;2-/m.0/s1
Formelmasse 635.1915
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.