Learn More
Fisherbrand™ S7 CABLE DIN PLUG 3M Anschluss, Kabel 3m
Artikelnummer. 11756398 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
DIN
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11756398
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kabelzubehör für Elektroden mit S7- oder S8-Kopf ist ideal für die pH-Messung in vielen Labor- und wissenschaftlichen Umgebungen.
  • Koaxialsteckverbinder für DIN-Stecker 19262
  • Für kombinierte Elektroden
  • S7 Kabel-DIN-Steckverbinder, 3 m
  • Knick, WTW, Polymetron, Schott, Sidel
Spezifikation
Anschlusstypen DIN
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektroden mit S7- oder S8-Kopf
Typ Kabelzubehör
Länge (metrisch) Kabel 3 m