Learn More
Fisherbrand™ CABLE 1 M S7/BANANA 2 MM
Artikelnummer. 11786398 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
Koaxialkabel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11786398
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der Anschluss des Schraubkopfes der pH-, Redox- oder Ionen-Elektroden wird durch diesen idealen Standard-S7- oder -S8-Kopf gewährleistet.
  • Bananenstecker 2 mm
  • Kabel 1 M S7/Banane 2 mm
  • Orion, Beckman, Corning, Sargent
  • Für Referenzelektroden Länge 1 m
    • Der Anschluss des Schraubkopfes der pH-, Redox- oder Ionen-Elektroden wird durch einen Standard-S7- oder -S8-Kopf gewährleistet
    • Verwenden Sie zum Anschließen der Elektrode an ein pH-Messgerät ein antistatisches Koaxialkabel mit dem richtigen Stecker
Spezifikation
Anschlusstypen Koaxialkabel
Beschreibung Koaxialkabel für Kopfelektrode S7 oder S8
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrode mit Kopf S7 oder S8
Typ Kabel