Learn More
Cole-Parmer™ Kabel für pH-Elektroden der Serie 29045
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
1 m
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Cole-Parmer-Kabel
- 4-Stecker zu BNC mit ATC-Drähten für pH-Elektroden der Serie 29045
- 5-Fuß-Kabel
- Kürzere Reaktionszeiten mit hervorragender Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Perfekt für Lösungen mit niedriger Ionenstärke
- Liefert zuverlässige Werte über den gesamten pH-Bereich von 0 bis 14
- Die schnell reagierenden Fermentations-pH-Elektroden von Cole-Parmer bestehen aus einer proprietären neuen Formulierung aus Glas mit niedriger Impedanz, die alle anderen Formeln ersetzt
- Optimieren Sie Ihre Lagerbestände und vermeiden Sie Zeitverschwendung bei der Auswahl der besten Elektrode für Ihre Anwendung
- Einsatz in Lösungen mit niedriger Ionenstärke, Tests mit hohem pH-Wert, bei denen Natriumfehler ein Problem sein könnten, und bei hohen Temperaturen bis 266° F (130° C)
- Der pH-Wert wird in weniger als 20 Sekunden mit einer typischen Genauigkeit von 0.02 pH-Einheiten (meterabhängig) registriert.
- Chemikalienbeständiger Ryton ''PPS'' PG13.5-Gewindedruckanschluss, PTFE-Abstandshalter und Silikon-O-Ring sorgen für eine auslaufsichere Verbindung zu Ihrer Baugruppe
- Alle Elektroden verfügen über Doppeldiaphragma für maximale Lebensdauer
- Bestellen Sie eine abnehmbare Kappe
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | BNC-Anschluss |
| Beschreibung | Kabel, 4-polig auf BNC mit ATC-Kabeln für pH-Elektroden der Serie29045, 3 ft. |
| Länge (angloamerikanisch) | 3 ft. |
| Länge (metrisch) | 1 m |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 29045 Serie pH-Elektroden |