Learn More
asecos™ Chemikalienschrank
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15975496 Alle ansehen asecos Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Gewicht (angloamerikanisch):
248.02 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gewicht (angloamerikanisch) Packungsgröße
15975496 248.02 lb. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15975496 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 3056104930580
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit: robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter, strukturierter Oberfläche
  • Keine unbefugte Nutzung: Tür abschließbar mit Zylinderverriegelung (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: Natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Gehäuseboden, vorbereitet für den Anschluss an eine technische Abluftanlage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konformität mit DIN EN 16121/16122
Konfiguration 5 x Ausziehbarer Ablageboden mit Kunststoffwanne
Innentiefe (angloamerikanisch) 19,41 in.
Außentiefe (metrisch) 520 mm
Innentiefe (metrisch) 493 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 486 x 1835 mm
Abmessungen (T x B x H) 520 x 545 x 1950 mm
Ausführung der Tür Flügel, Mit Scharnier links
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung von nicht entzündlichen Chemikalien und giftigen Substanzen
Innenhöhe (angloamerikanisch) 72,24 in.
Außenhöhe (metrisch) 1950 mm
Innenhöhe (metrisch) 1835 mm
Enthält Chemikalienschrank mit Innenausstattung
Modell CS.195.054
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 5
Einschubtyp Ausziehbares Regal
Oberflächenbeschichtung Pulverbeschichtet, strukturiert
Gewicht (angloamerikanisch) 248.02 lb.
Gewicht (metrisch) 112.50 kg
Innenbreite (angloamerikanisch) 19,14 in.
Außenbreite (metrisch) 545 mm
Innenbreite (metrisch) 486 mm
Farbe Anthrazitgrau, Silber
Außentiefe (angloamerikanisch) 20,47 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 76,77 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 1835 mm
Material Stahlblech
Produkttyp Chemikalienschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 21,46 in.