Learn More
asecos™ CS-PHOENIX Chemikalienschrank
Artikelnummer. 15984726 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
2 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
Farbe:
Anthrazitgrau, Hellgrau
Anthrazitgrau, Warngelb
Grau, Gelb
Grau, Light Gray
Grau, Warngelb
Beschreibung:
Groß
Mittel
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 15984726
Marke: asecos™ 3049404130500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht-entzündbaren Chemikalien und toxischen Stoffen in Arbeitsbereichen
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
  • Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
  • Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
  • Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
  • Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
  • Zertifikate: konform mit EN 16121/16122
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Konform mit DIN EN16121/16122
Konfiguration 2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
Außentiefe (metrisch) 520 mm
Innentiefe (metrisch) 493 mm
Beschreibung Mittel
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 996 x 990 mm
Abmessungen (T x B x H) 520 x 1055 x 1105 mm
Ausführung der Tür Gefaltet
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen
Außenhöhe (metrisch) 1105 mm
Innenhöhe (metrisch) 990 mm
Modell CS.110.105.FD
Anzahl Türen 2
Anzahl Einschübe 2
Einschubtyp Standard
Oberflächenbeschichtung pulverbeschichtet struktur
Gewicht (metrisch) 82,00 kg
Außenbreite (metrisch) 1055 mm
Innenbreite (metrisch) 996 mm
Farbe Anthrazitgrau, Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 20.47 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 43.50 in.
Höhe (metrisch) Öffnung 990 mm
Material Stahl
Produkttyp Chemikalienschrank
Außenbreite (angloamerikanisch) 41.54 in.