Learn More
asecos™ CS-PHOENIX Chemikalienschrank
Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Konfiguration:
2 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
2 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
3 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech)
3 Schubfächer, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (verzinktes Stahlblech)
4 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
6 Ausziehböden (pulverbeschichtetes Stahlblech/PP)
Farbe:
Anthrazitgrau, Hellgrau
Anthrazitgrau, Warngelb
Grau, Gelb
Grau, Light Gray
Grau, Warngelb
Beschreibung:
Groß
Mittel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Robustes, hochwertiges, kratzfestes Außengehäuse mit pulverbeschichteter texturierter Oberfläche
- Platzsparende Falttüren: weniger Platz vor dem Schrank erforderlich bei geöffneten Türen
- Kein unbefugter Zugang: Abschließbare Tür mit Zylinderschloss (im Drehgriff integriert)
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: natürliche Belüftung durch Belüftungsöffnungen am Schrankboden, bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem
- Zertifikate: konform mit EN 16121/16122
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Konform mit DIN EN16121/16122 |
| Konfiguration | 3 Einlegeböden, 1 Lochblecheinsatz, 1 Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) |
| Außentiefe (metrisch) | 520 mm |
| Innentiefe (metrisch) | 493 mm |
| Beschreibung | Groß |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 493 x 996 x 1835 mm |
| Abmessungen (T x B x H) | 520 x 1055 x 1950 mm |
| Ausführung der Tür | Gefaltet |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen |
| Außenhöhe (metrisch) | 1950 mm |
| Mehr anzeigen |